Multi-Röhrchengestelle, NovaRack
Lieferant: DIVERSIFIED BIOTECH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
NORC-1000 NORC-2000 NORC-5000
DIVENORC-1000EA 0 EUR InStock
DIVENORC-1000 DIVENORC-2000 DIVENORC-5000
Multi-Röhrchengestelle, NovaRack
Gestelle Reagenzglasgestelle
PP, farbig
Die vielseitigen NovaRack™ Gestelle eignen sich für Teströhrchen und Fläschchen in verschiedenen Größen. Ein solches Gestell bietet Platz für maximal 24 Mikrozentrifugenröhrchen (0,5 – 2 ml), 14 Röhrchen (12×75 mm Kulturröhrchen, Kryoröhrchen und verschiedene Blutröhrchen), 7 Röhrchen (15 ml-Zentrifugenröhrchen) und ein 50 ml-Röhrchen. Die numerische Kennzeichnung für jede Vertiefung ermöglicht die einfache Erkennung der Röhrchen. Stapelbar.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge