Desinfektionsmittel, ClearKlens IPA 70%, steril
Lieferant: Diversey
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
7516050 7514372 101104902
DIVY7516050EA 258 EUR InStock
DIVY7516050 DIVY7514372 DIVY101104902
Desinfektionsmittel, ClearKlens IPA 70%, steril
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Desinfektionsmittel aus 70% Isopropylalkohol, 30% Wasser für die Injektion zur Verwendung für Oberflächen, Handschuhe, Instrumente und Utensilien.
  • Steriles Desinfektionsmittel mit 70% Isopropanol / 30% WFI
  • Gebrauchsfertiges Produkt zur Desinfektion von Arbeitsflächen und Prozessausrüstung in Reinräumen
  • 0,2 μm gefiltert, gammabestrahlt/aseptisch abgefüllt und doppelt verpackt
  • ClearKlens® IPA 900-ml-Trigger-Spray ist ein rücksaugsicheres „Beutel-in-Flasche“-Verabreichungssystem, um eine Produktkontamination während des Gebrauchs zu vermeiden
  • ClearKlens® IPA 1-L-Flasche/5-L-Kanister wird für Putz- und Wischaufgaben verwendet - die 1-L-Flasche kann mit dem speziellen berührungslosen Spender zur Handschuhdesinfektion verwendet werden
  • BPR-zugelassene Packung und Formulierung
Prüfnormen: ClearKlens® IPA wurde ausgiebig nach EN 1276, EN
1650 und EN 13697 getestet. Diese haben gezeigt, dass ClearKlens® IPA ein breites Wirkungsspektrum sowohl gegen grampositive/grammnegative Bakterien und
Hefen. Tests gemäß EN 14476 haben eine biozide Wirksamkeit gezeigt gegen umhüllte Viren (modifiziertes Vaccinia-Virus Ankara/MVA) wie SARS-CoV-2.
Die vollständigen Testdaten sind als Teil des technischen Dokumentpakets verfügbar.
Achtung! Bitte beachten: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge