Saurer Flüssigreiniger, TASKI Sani Cid
Lieferant: Diversey
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
7512833
DIVY7512833EA 53.3 EUR InStock
DIVY7512833
Saurer Flüssigreiniger, TASKI Sani Cid
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Dieser schwach saure Flüssigreiniger eignet sich ideal, um Seifenrückstände und Kalkablagerungen von den meisten Sanitär-Oberflächen zu entfernen.
  • Auf Basis von Zitronensäure für eine sichere Anwendung auf allen säurebeständigen Oberflächen wie Chrom und Edelstahl
  • Angenehmer Duft mit patentierter Geruchsneutralisationstechnologie
Dank der streifenfreien Trocknung können verschiedene Oberflächen mit ein und demselben Produkt gereinigt werden – egal ob Duschen, Türen, Porzellan, Arbeitsplatten, Waschbecken oder Edelstahl.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge