Reinigungsmittel, Diversey Attack Plus E9E
Lieferant: Diversey
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
7516886
DIVY7516886EA 95.3 EUR InStock
DIVY7516886
Reinigungsmittel, Diversey Attack Plus E9E
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Gelblich klar, hochwirksamer Reiniger mit einer Mischung von organischen Lösungsmitteln und Verbindungen.
  • Gute Emulsionsformel
  • Entfernt Fett und Schmutz
  • Alkalische Formel mit mittlerer Schaumbildung, pH-Wert der sauberen Lösung:12
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge