Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Batterien 4 C Akkus

Lieferant: DELTA T

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

A100028 A090005 A100025 A090011 A100027 A085003
478-9917EA 190 EUR InStock
478-9917 DLTTA090005 DLTTA100025 DLTTA090011 DLTTA100027 DLTTA085003
Batterien 4 C Akkus
Batterien
Alle delta T 4 C Akkus halten eine Temperatur von 2°C bis 8°C.

  • Aufgeladen wird der 4C Temperaturspeicher in einem 2...4 °C Kühlschrank
  • Ideal für den Transport als Set mit unseren Isolierbehältern geeignet
  • Verschluss: Aluverbundfolie und Schutzkappe aus Kunststoff
  • PE Natur
  • Blaue Flüssigkeit

Mit dem 4C Element ist es möglich, während dem Transport eine durchgehende Kühlkette zu gewährleisten. Dies geschieht durch die Nutzung einer speziellen Kühlflüssigkeit, die Ihre Latentwärme zwischen 4 °C und 6 °C abgibt. Das Produkt wird somit ohne aktive Kühlung beim Transport auf einem nahezu konstanten Temperaturniveau gehalten.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge