Isolierboxen, TransPorter Blueline
Lieferant: DELTA T
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
B100020DE B100031 B100034 B100050 B100023 B100076
DLTTB100020DEEA 313 EUR InStock
DLTTB100020DE DLTTB100031 DLTTB100034 DLTTB100050 DLTTB100023 DLTTB100076
Isolierboxen, TransPorter Blueline
Boxen Transportboxen
Die TransPorter Blueline Boxen sind robust, stapelbar, spülmaschinengeeignet und versiegelbar.
  • Mit ergonomischen Griffen
  • Die Box kann nicht leicht beschädigt werden
  • Mehrere Boxen können für den Transport gestapelt werden
  • Geeignet für TempShell-System
  • Mit einer Plombe kann ein unbefugtes Öffnen der Transportbehälter verhindert werden
Optional Aufnahme von RFID-Chips zur Temperaturüberwachung und Identifikation der Box (weitere Informationen auf Anfrage).
Thermal insulation box with thick thermal insulation material. Vacuum insulation and transparent plastic inliner with cavities for cooling elements. There are three different positions in the box fit S 1 L elements, and at the same time, two 1 L elements can be placed at the bottom according to actual needs.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge