Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Grease, high vacuum, Dow Corning®

Lieferant: DOW CORNING

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

1597418_U DC970V
DOWC1597418_UEA 75.9 EUR InStock
DOWC1597418_U DOWCDC970V
Grease, high vacuum, Dow Corning®
Schmiermittel
This silicone-based clear translucent grey coloured compound is used as sealant and lubricant for vacuum systems.

  • Water-resistant
  • Bleed (200 °C, 24 hours) ˂0,5%
  • Evaporation (200 °C, 24 hours) ˂2 %
  • Has shelf life of 1800 days

Worked penetration: 230 mm/10
Unworked penetration: 175 mm/10 to 210 mm/10

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge