Configurator for Gas Detection System, X-am® 2800
Lieferant: DRAEGER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
3703900
DRAE3703900EA 902 EUR InStock
DRAE3703900
Configurator for Gas Detection System, X-am® 2800
Gas-Spürsysteme
Configurator for Dräger X-am® 2800 consisting of basic device with data logger, delivered with manufacturer and calibration certificate.
  • Configurator: up to 4 sensors can be selected, sensor configuration can be changed later in product life
Customer-specific settings (firmware) can be selected when ordering, examples: Measurement gas for the Ex sensor (factory setting: methane), alarm thresholds, alarm behaviour, quick menu options, D-light etc.
Bestellinformation: Power supply (battery) optional (factory setting: with battery), without charger.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..