Jerricans, polyethlene
Lieferant: DUPERTHAL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5.09.010 5.11.010
DUEH5.09.010EA 30.05 EUR InStock
DUEH5.09.010 DUEH5.11.010
Jerricans, polyethlene
Flaschen Kanister
PE, electrostatically conductive.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Recyclable
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge