aus Edelstahl ideal geeignet fr VisiCon Sicherheitsbehlter. ffnung wahlweise durch Drcken oder Ziehen. Selbstschlieung verhindert unkontrolliertes Auslaufen von Flssigkeiten. Stellring zum Justieren, nach dem Einschrauben vertikal verstellbar. 1 * 1 ST
Lieferant: DUPERTHAL
aus Edelstahl ideal geeignet fr VisiCon Sicherheitsbehlter. ffnung wahlweise durch Drcken oder Ziehen. Selbstschlieung verhindert unkontrolliertes Auslaufen von Flssigkeiten. Stellring zum Justieren, nach dem Einschrauben vertikal verstellbar. 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
aus Edelstahl ideal geeignet für VisiCon Sicherheitsbehälter. Öffnung wahlweise durch Drücken oder Ziehen. Selbstschließung verhindert unkontrolliertes Auslaufen von Flüssigkeiten. Stellring zum Justieren, nach dem Einschrauben vertikal verstellbar. 1 * 1 ST DUEH5.88.100 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 5.88.100
Lokale Artikelnummer:: DUEH5.88.100
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder