Sicherheitsschrank mit Flgeltr fr die Lagerung von Druckgasflaschen. Auenmae: 1195 x 596 x 2070 (BxTxH) mm, Innenmae: 1100 x 4 39 x 1884 (BxTxH) mm, Gewicht: ca. 505 kg Auenkorpus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau, Trfront in 1 * 1 ST
Lieferant: DUPERTHAL
Sicherheitsschrank mit Flgeltr fr die Lagerung von Druckgasflaschen. Auenmae: 1195 x 596 x 2070 (BxTxH) mm, Innenmae: 1100 x 4 39 x 1884 (BxTxH) mm, Gewicht: ca. 505 kg Auenkorpus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau, Trfront in 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Sicherheitsschrank mit Flügeltür für die Lagerung von Druckgasflaschen. Außenmaße: 1195 x 596 x 2070 (BxTxH) mm, Innenmaße: 1100 x 4 39 x 1884 (BxTxH) mm, Gewicht: ca. 505 kg Außenkorpus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau, Türfront in 1 * 1 ST DUEH73-201260-411 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 73-201260-411
Lokale Artikelnummer:: DUEH73-201260-411
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder