Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Literature holder, A4 landscape, FLEXIPLUS 6

Lieferant: DURABLE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

1700014011
DURA1700014011EA 55.6 EUR InStock
DURA1700014011
Literature holder, A4 landscape, FLEXIPLUS 6
Aktenordner
Wall-mounted literature holder with six compartments for information materials in A4 landscape format.

  • Filling capacity 23 mm
  • Extendable up to a load capacity of ~6 kg

Ideal for information materials at reception desks, in showrooms, in waiting areas and at trade fairs.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge