Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tricin ≥99%, ultrarein

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


E170-100GEA 99.2 EUR InStock
E170-100G E170-250G E170-500G
Tricin ≥99%, ultrarein
Tricin
Biologischer Puffer für Zellkultur "in vitro", Enzymassays und einige Elektrophoreseanwendungen bei physiologischem pH.


Formel: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Melting Pt: 187 °C
Dichte: 1,523 g/cm³ (19.85 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004277
CAS-Nummer: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 13,09724
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
DNasen Keine nachgewiesen
Blei ≤ 0,001 %
Schmelzpunkt 182 - 188°C
pKa@25°C 8,1 - 8,2
Proteasen Keine nachgewiesen
Reinheit ≥ 99 %
RNasen Keine nachgewiesen
Löslichkeit (10%, Wasser) Entspricht

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge