Ethyl(2E)-2-cyano-3-(1H-indolyl-3-yl)acrylate 99%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
E18905-1G
E18905-1GEA 177 EUR InStock
E18905-1G
Ethyl(2E)-2-cyano-3-(1H-indolyl-3-yl)acrylate 99%, Sigma-Aldrich®
Ethyl(2E)-2-cyano-3-(1H-indolyl-3-yl)acrylate
Example of a cyanovinylheteroaromatic for organic nonlinear optics.
Formel: C₁₄H₁₂N₂O₂
Melting Pt: 164,..166 °C (Zers., Lit.)
Storage Temperature: Room Temperature
MDL Number: MFCD00022742
CAS-Nummer: 62309-96-0
UN: 3077
ADR: 9,III
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8878b74c065810c198ba9f41910a25e0192bc64f&vid=8878b74c065810c198ba9f41910a25e0192bc64f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge