Ladefarbstoffe für Nukleinsäuren
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
E190-5MLEA 74.7 EUR InStock
E190-5ML
Ladefarbstoffe für Nukleinsäuren
Färbemittel Elektrophorese-Färbemittel
Der Ladefarbstoff wurde entwickelt, um das Laden von Nukleinsäuren in Agarosegelen zu optimieren. Er verleiht der Probe Farbe, um den Ladevorgang zu erleichtern und die Dichte der Probe zu erhöhen, um eine effiziente Probenverteilung in jeder Vertiefung zu gewährleisten. Der Farbstoff wandert unabhängig von der Probe, wodurch die Migration von Nukleinsäuren abgeschätzt werden kann.
  • Gebrauchsfertig
  • Kein Kontakt mit reizenden und schädlichen Farbstoffen
  • Frei von DNase, RNase und Protease
  • Funktionell und analytisch getestet
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge