Ethidium monoazide bromide (EMA) ≥95% (durch HPLC), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
E2028-5MG
E2028-5MGEA 581 EUR InStock
E2028-5MG
Ethidium monoazide bromide (EMA) ≥95% (durch HPLC), Sigma-Aldrich®
Ethidium monoazide bromide (EMA)
Ethidium bromide monoazide. ≥95% (HPLC), solid (3-Amino-8-azido-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide; Ethidium monoazide bromide)
Formel: C₂₁H₁₈BrN₅
MW: 420.305 g/mol
Storage Temperature: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 58880-05-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge