VWR®, Aprotinin
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
E429-50MGEA 538 EUR InStock
E429-50MG
VWR®, Aprotinin
Proteine und Peptide
Der konkurrierende und reversible Serinprotease Inhibitor des Chymotrypsin, Trypsin, Kallikrein und Plasmin. Keine Hemmung von Faktor Xa und Thrombin.
Activity (KIU/mg)      4500
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge