Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Magnesiumchlorid 1 mol/l (2 N) in wässriger Lösung für die Biotechnologie, steril

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


E525-100MLEA 113 EUR InStock
E525-100ML E525-500ML
Magnesiumchlorid 1 mol/l (2 N) in wässriger Lösung für die Biotechnologie, steril
Magnesium chloride
Ein steriles Reagenz für die Vorbereitung von kompetenten Zellen für die Transformation.

  • Nuclease - none detected


Formel: MgCl₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011106
CAS-Nummer: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Leitfähigkeit (1:100) bei 25 °C 2.000 - 2.400 µmhos
Identifikation BESTANDEN
Unlösliche Stoffe 0,005%
Nuklease KEINE
Sterilität BESTANDEN

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge