Bradfords Reagenz, Biotechnology Grade Protein_determination_quant, for quantitative protein determination
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
E530-1LEA 314 EUR InStock
E530-1L
Bradfords Reagenz, Biotechnology Grade Protein_determination_quant, for quantitative protein determination
Bradfords Reagenz
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Abs.@Peak A 0.95 - 1.6
Abs.@Peak A/Abs.@595nm > 1,7
Bradford-Test Pass
Characteristisches Muster Pass
Peak A 463 nm - 467 nm
pH@25°C 0,5 - 1,5
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge