Echtgrün FCF, zertifizierbare Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
E772-25GEA 424 EUR InStock
E772-25G
Echtgrün FCF, zertifizierbare Qualität
Echtgrün FCF
Bluish-green dye that is soluble in alcohol. Can be used with safranin as a stain for plant tissue and for demonstrating nuclear histones.
Formel: C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃
MW: 808.86 g/mol
Melting Pt: 290
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013053
CAS-Nummer: 2353-45-9
EINECS: 219-091-5
Merck Index: 13,03970
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge