Dekontaminationslösung, NucleasEliminator™
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
E891-100MLEA 40.9 EUR InStock
E891-100ML E891-25PK E891-500ML
Dekontaminationslösung, NucleasEliminator™
Reinigungsmittel Dekontaminierungsmittel
DNase- und RNase-Kontaminationen ruinieren täglich teure Proben und zeitaufwändige Protokolle in Forschungslabors. Mit NucleasEliminator™ können Sie Ihre Investition durch Entfernung und Deaktivierung sogar hoher Konzentrationen von Nukleasen-Kontaminationen auf Glas- oder Kunststoffoberflächen schützen.
  • Entfernt und deaktiviert Nuklease-Kontaminationen effektiv, selbst bei hohen Konzentrationen
  • Sicher auf allen Laborglas- und Kunststoffartikeln
  • Bei Raumtemperatur mindestens zwei Jahre lang stabil
Wischen Sie das zu dekontaminierende Gefäß oder die Oberfläche einfach mit NucleasEliminator™ ab, tauchen Sie sie darin ein oder befüllen Sie das Gefäß damit, inkubieren Sie 5 Minuten bei Raumtemperatur und spülen Sie gründlich mit nukleasefreiem Wasser. NucleasEliminator™ ist sicher in der Anwendung auf allen Oberflächen – vom Labortisch bis zu Glaswaren, Mikrozentrifugenröhrchen, Pipettenspitzen und Elektrophoresegeräten.
Eine 100 ml-Flasche der gebrauchsfertigen Flüssigkeit reicht für bis zu 100 Mikrozentrifugenröhrchen oder 25 Gießtabletts für Agarose-Elektrophorese.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge