Dekontaminationslösung, NucleasEliminator™
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
E891-100MLEA 40.9 EUR InStock
E891-100ML E891-25PK E891-500ML
Dekontaminationslösung, NucleasEliminator™
Reinigungsmittel Dekontaminierungsmittel
DNase- und RNase-Kontaminationen ruinieren täglich teure Proben und zeitaufwändige Protokolle in Forschungslabors. Mit NucleasEliminator™ können Sie Ihre Investition durch Entfernung und Deaktivierung sogar hoher Konzentrationen von Nukleasen-Kontaminationen auf Glas- oder Kunststoffoberflächen schützen.
  • Entfernt und deaktiviert Nuklease-Kontaminationen effektiv, selbst bei hohen Konzentrationen
  • Sicher auf allen Laborglas- und Kunststoffartikeln
  • Bei Raumtemperatur mindestens zwei Jahre lang stabil
Wischen Sie das zu dekontaminierende Gefäß oder die Oberfläche einfach mit NucleasEliminator™ ab, tauchen Sie sie darin ein oder befüllen Sie das Gefäß damit, inkubieren Sie 5 Minuten bei Raumtemperatur und spülen Sie gründlich mit nukleasefreiem Wasser. NucleasEliminator™ ist sicher in der Anwendung auf allen Oberflächen – vom Labortisch bis zu Glaswaren, Mikrozentrifugenröhrchen, Pipettenspitzen und Elektrophoresegeräten.
Eine 100 ml-Flasche der gebrauchsfertigen Flüssigkeit reicht für bis zu 100 Mikrozentrifugenröhrchen oder 25 Gießtabletts für Agarose-Elektrophorese.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..