Robuster Temperaturdatenlogger, EBI 12-T237
Lieferant: EBRO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1340-6658 1340-6637 1340-6601-0100
EBRO1340-6658EA 2770 EUR InStock
EBRO1340-6658 EBRO1340-6637 EBRO1340-6601-0100
Robuster Temperaturdatenlogger, EBI 12-T237
Datenlogger
Der Temperaturdatenlogger EBI 12-T237 eignet sich ideal für vielseitige Routinekontrollen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Mit erweitertem Messbereich, hochwertigem PT1000-Sensor, Schutzart IP 68 und der Möglichkeit des Einsatzes in Autoklaven sorgt es für eine zuverlässige Pasteurisierungskontrolle und Lebensmittelsicherheit.
  • Großer Messbereich von –40 bis +140 °C
  • Hochwertiger PT1000-Sensor (Klasse A)
  • Starrer, externer Temperatursensor, Ø 3 mm, 100 mm lang
  • Robuste Schutzklasse IP 68: wasserdicht und dampfdicht
Dieser Datenlogger wurde für Routinekontrollen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie entwickelt, mit besonderem Fokus auf die Anforderungen von Konservenfabriken.
Es ermöglicht eine präzise Pasteurisierungskontrolle in Dosen, Gläsern und Flaschen. Sein großer Messbereich, der hochwertige PT1000-Sensor und das robuste Design des externen Temperatursensors mit schneller Reaktionszeit machen ihn ideal für diese Anwendungen. Das robuste IP 68-Gehäuse sorgt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Darüber hinaus ist es autoklavierbar, was seine Anpassungsfähigkeit und Zuverlässigkeit zusätzlich unterstreicht.
Abmessungen des Datenloggers: 48Ø×24 H mm
Werkskalibrierzertifikat:
EBI 12-T237: –20, 0, 60 und 134 °C;
EBI 12-TP237: 0, 60, und 134 °C; 100 und 3100 mbar (bei 25 °C); 3100 mbar (bei 134 °C);
EBI 12-T101: –20, 0, und 60 °C
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge