Chininsulfat Dihydrat
Lieferant: EDQM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
Q0200000 Q0200000
XXXXQ0200000EA 0 EUR InStock
XXXXQ0200000 EDQMQ0200000
Chininsulfat Dihydrat
Chininsulfat Dihydrat
Formel: C₄₀H₅₀N₄O₈S·2H₂O
Melting Pt: 219 °C
Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150790
CAS-Nummer: 6119-70-6
EINECS: 212-359-2
Merck Index: 12,03822
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge