Ready-to-Load™ Kits – Prinzipien und Praxis der Agarose-Gelelektrophorese
Lieferant: EDVOTEK
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
101-C 101
EDVO101-CEA 164 EUR InStock
EDVO101-C EDVO101
Ready-to-Load™ Kits – Prinzipien und Praxis der Agarose-Gelelektrophorese
Lehrmittel Biologie-Lehrmittel Genetics Learning Activities
Ready-to-Load™ Kit zur Veranschaulichung, wie Moleküle bei einer Elektrophorese auf Grundlage von Größe und Ladung getrennt werden.
  • Für 6 Gele
  • Durchführung in 45 Minuten
Außerdem werden benötigt: Elektrophoresetank, Netzgerät, anpassbare Mikropipetten (5 zu 50 µl) mit Spitzen, Waage und Mikrowelle oder Heizplatte.
Lieferumfang: Im Kit enthalten: Anleitung, Ready-to-Load™ Farbstoffproben, UltraSpec-Agarose™ Pulver, Lösung zum Beladen von Übungsgelen, Elektrophoresepuffer, kalibrierte Mikropipette, graduierter 100-ml-Kolben und Transferpipetten mit Mikrospitzen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge