Kits: family pedigree cancer gene detection, Ready-to-Load™
Lieferant: EDVOTEK
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
115 115-C
EDVO115EA 109 EUR InStock
EDVO115 EDVO115-C
Kits: family pedigree cancer gene detection, Ready-to-Load™
Lehrmittel Biologie-Lehrmittel Genetics Learning Activities
In this experiment, students determine a pedigree for a family thought to be carriers of a mutation in their p53 genes. This is followed by a diagnostic agarose gel analysis to diagnose the state of the p53 gene in individual family members.
  • For six lab groups
Also required: Electrophoresis tank, power supply, micropipettes (5 to 50 µl adjustable or 40 µl fixed volume) with tips, and a white light box is recommended.
Lieferumfang: Kit includes instructions, Ready-to-Load™ DNA samples, agarose powder, practice gel loading solution, electrophoresisMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..