Kits: Erkennung von Rinderwahnsinn, Ready-to-Load™
Lieferant: EDVOTEK
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
117 117-C
EDVO117EA 109 EUR InStock
EDVO117 EDVO117-C
Kits: Erkennung von Rinderwahnsinn, Ready-to-Load™
Lehrmittel Biologie-Lehrmittel Genetics Learning Activities
Bovine spongiforme Enzephalopathie (BSE), auch als Rinderwahnsinn bekannt, ist eine neurodegenerative tödliche Erkrankung von Rindern. Man geht davon aus, dass der Verzehr von Rindfleisch, das mit BSE infiziert ist, beim Menschen zu einer ähnlichen Erkrankung führen kann, der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit. In diesem Experiment untersuchen Studenten simulierte PCR-Produkte verschiedener Futtermittelhersteller, um mögliche Verstöße gegen das Verbot von tierischen Bestandteilen im Rinderfutter festzustellen.
  • Für sechs Laborgruppen
Außerdem werden benötigt: Elektrophoresetank, Netzgerät, Mikropipetten (5 bis 50 µl anpassbar oder 40 µl festes Volumen) mit Spitzen, eine Weißlichtbox wird empfohlen.
Lieferumfang: Kit enthält Anleitung, Ready-to-Load™ DNA-Proben, Agarosepulver, Lösung zum Beladen von Übungsgelen, Elektrophoresepuffer, InstaStain® DNA-Färbereagenz, kalibrierte 1-ml-Tropfpipette, graduierter 100-ml-Kolben und Transferpipetten mit Mikrospitzen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge