Kits: DNA-basiertes Screening auf Pocken, Ready-to-Load™
Lieferant: EDVOTEK
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
124
EDVO124EA 0 EUR InStock
EDVO124
Kits: DNA-basiertes Screening auf Pocken, Ready-to-Load™
Lehrmittel Biologie-Lehrmittel Genetics Learning Activities
Dieses Experiment stellt ein Bioterrorismus-Szenario vor, wobei die Studenten einen simulierten genetischen Fingerabdrucktest zur Erkennung von Pocken untersuchen.
  • Für sechs Laborgruppen
Außerdem werden benötigt: Elektrophoresetank, Netzgerät, Mikropipetten (5 bis 50 µl anpassbar oder 40 µl festes Volumen) mit Spitzen, eine Weißlichtbox wird empfohlen.
Lieferumfang: Kit enthält Anleitung, Ready-to-Load™ DNA-Proben, Agarosepulver, Lösung zum Beladen von Übungsgelen, Elektrophoresepuffer, InstaStain® DNA-Färbereagenz, kalibrierte 1-ml-Tropfpipette, graduierter 100-ml-Kolben und Transferpipetten mit Mikrospitzen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge