Protein InstaStain® for 15 gels
Lieferant: EDVOTEK
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2016
EDVO2016EA 71.5 EUR InStock
EDVO2016
Protein InstaStain® for 15 gels
Färbemittel Elektrophorese-Färbemittel
Protein InstaStain® Blätter färben Gele schneller als herkömmliche Methoden.
  • For 15 gels (10×10 cm)
Protein InstaStain® Blätter ermöglichen eine qualitativ hochwertige, einheitliche Gelfärbung mit ausgezeichneten fotografischen Ergebnissen. Sie sind darüber hinaus wegen ihrer festen Matrix umweltfreundlich, kommen sie doch ohne große Mengen flüssiger Färbereagenzien und zu entsorgendem Abfall aus.
Protein InstaStain® can be used to stain the most common gels of various sizes (ranging from 8×8 to 13×13 cm).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge