Experimentierkits, Auf der Suche nach dem Cholesterin-Gen
Lieferant: EDVOTEK
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
316
EDVO316EA 197 EUR InStock
EDVO316
Experimentierkits, Auf der Suche nach dem Cholesterin-Gen
Lehrmittel Biologie-Lehrmittel Genetics Learning Activities
Koronare Herzerkrankungen und Schlaganfälle sind die Haupttodesursachen in der westlichen Welt. Erhöhte Blutcholesterinwerte sind in diesen Fällen ein großer Risikofaktor. Die familiäre Hypercholesterolämie (FH), eine erblich bedingte Erkrankung, führt zu einem erhöhten Spiegel des „bösen“ Cholesterins, dem Low Density Lipoprotein (LDL, Lipoprotein niedriger Dichte). Bei unbehandelten Patienten mit dem mutierten FH-Gen kann die Erkrankung zum vorzeitigen Tod führen. In diesem Experiment wird die kolorimetrische Enzymreaktion vorgestellt, die die Grundlage für den klinischen Cholesterintest bildet. Außerdem können Studenten mit der Agarose-Gelelektrophorese ein simuliertes Gen-Screening für eine Krankheit analysieren.
  • Für 10 Laborgruppen
  • Gelvorbereitung: 30 Minuten, Elektrophorese: 45 Minuten, Färben: 2 Minuten, Cholesterinassay: 60 Minuten
Außerdem werden benötigt: Elektrophoresetank, Netzgerät, automatische Mikropipette mit Spitzen, Inkubator oder Wasserbad, Spektralphotometer und Küvetten und UV-Transilluminator.
Lieferumfang: Im Kit enthalten: Anleitung, Cholesterin-Standardlösung, Standard-DNA-Marker, Kontrollproben, simulierte Patientenserumproben und DNA-Proben, Cholesterinoxidase-Enzym, Kaliumiodid, Ansäuerungslösung, Farbverstärker und Farbentwickler, Agarose, Elektrophoresepuffer und Färbereagenz.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge