Histamin Dihydrochlorid 100 µg/ml in Wasser, farblos, Flüssigkeit
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A14213050WL100
EHERA14213050WL100EA 81 EUR InStock
EHERA14213050WL100
Histamin Dihydrochlorid 100 µg/ml in Wasser, farblos, Flüssigkeit
Histamin Dihydrochlorid
Formel: C₅H₁₁Cl₂N₃
MDL Number: MFCD00012703
CAS-Nummer: 56-92-8
UN: 1648
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Accurate mass 183.033
Shipping temperature 20 °C
Odour Aromatic
Stability Stable under normal conditions
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge