2-Amino-4-chlorphenol
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
C10199500
EHERC10199500EA 41 EUR InStock
EHERC10199500
2-Amino-4-chlorphenol
2-Amino-4-chlorphenol
Formel: C₆H₆ClNO
Melting Pt: 140…143 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007694
CAS-Nummer: 95-85-2
EINECS: 202-458-9
UN: 2673
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge