6-Nitro-o-toluidin
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
C10207400
EHERC10207400EA 70 EUR InStock
EHERC10207400
6-Nitro-o-toluidin
6-Nitro-o-toluidin
Formel: C₇H₈N₂O₂
Siedepunkt: 120…124 °C (1 mmHg)
Melting Pt: 92…94 °C
Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007744
CAS-Nummer: 570-24-1
EINECS: 209-329-6
UN: 2660
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge