DL-Arginin-hydrochlorid, kristalliner Feststoff
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
C10300200
EHERC10300200EA 44 EUR InStock
EHERC10300200
DL-Arginin-hydrochlorid, kristalliner Feststoff
DL-Arginine hydrochloride
Formel: C₆H₁₄N₄O₂.HCl
MDL Number: MFCD00064549
CAS-Nummer: 32042-43-6
EINECS: 230-571-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge