4,4'-(1-Methylpropyliden)diphenol
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C10655670
EHERC10655670EA 65 EUR InStock
EHERC10655670
4,4'-(1-Methylpropyliden)diphenol
4,4'-(1-Methylpropyliden)diphenol
Formel: C₁₆H₁₈O₂
Siedepunkt: 412 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 124…125 °C
MDL Number: MFCD00020179
CAS-Nummer: 77-40-7
EINECS: 201-025-1
Merck Index: 12,01339
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge