5-Chlor-o-toluidin
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C11430500
EHERC11430500EA 40 EUR InStock
EHERC11430500
5-Chlor-o-toluidin
5-Chlor-o-toluidin
Formel: C₇H₈ClN
Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 22 °C
Dichte: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 160 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007779
CAS-Nummer: 95-79-4
EINECS: 202-452-6
UN: 2239
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge