1-Chlor-3-nitrobenzol
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C11453600
EHERC11453600EA 53 EUR InStock
EHERC11453600
1-Chlor-3-nitrobenzol
1-Chlor-3-nitrobenzol
Formel: C₆H₄ClNO₂
MW: 157.56 g/mol
Siedepunkt: 236
Melting Pt: 46
Dichte: 1.343 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007202
CAS-Nummer: 121-73-3
EINECS: 204-496-1
UN: 1578
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02170
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge