2-Chlor-4-nitrophenol
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C11454000
EHERC11454000EA 53 EUR InStock
EHERC11454000
2-Chlor-4-nitrophenol
2-Chlor-4-nitrophenol
Formel: C₆H₄ClNO₃
MW: 173.56 g/mol
Melting Pt: 109…112 °C
MDL Number: MFCD00043910
CAS-Nummer: 619-08-9
EINECS: 210-578-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge