2-Chlor-4-nitrotoluol
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C11456100
EHERC11456100EA 41 EUR InStock
EHERC11456100
2-Chlor-4-nitrotoluol
2-Chlor-4-nitrotoluol
Formel: C₇H₆ClNO₂
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 68 °C
MDL Number: MFCD00007210
CAS-Nummer: 121-86-8
EINECS: 204-501-7
UN: 3457
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge