2-Chlorpyridin
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C11503700
EHERC11503700EA 43 EUR InStock
EHERC11503700
2-Chlorpyridin
2-Chloropyridine
Formel: C₅H₄ClN
Siedepunkt: 166 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –46 °C
Dichte: 1,205 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006228
CAS-Nummer: 109-09-1
EINECS: 203-646-3
UN: 2822
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge