3-Chlortoluol
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
C11521000
EHERC11521000EA 29.44 EUR InStock
EHERC11521000
3-Chlortoluol
3-Chlortoluol
Formel: C₇H₇Cl
Siedepunkt: 161 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –47,8 °C
Dichte: 1,0722 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 47 °C
MDL Number: MFCD00000595
CAS-Nummer: 108-41-8
EINECS: 203-580-5
UN: 2238
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02190
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge