3,5-Dichlor-4-hydroxybenzonitril
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C11550000
EHERC11550000EA 92 EUR InStock
EHERC11550000
3,5-Dichlor-4-hydroxybenzonitril
3,5-Dichlor-4-hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₃Cl₂NO
MDL Number: MFCD00002177
CAS-Nummer: 1891-95-8
EINECS: 217-572-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge