Natriumcyclamat
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
C11830800
EHERC11830800EA 28.49 EUR InStock
EHERC11830800
Natriumcyclamat
Natriumcyclamat
Formel: C₆H₁₂NNaO₃S
Melting Pt: 265 °C
MDL Number: MFCD00003827
CAS-Nummer: 139-05-9
EINECS: 205-348-9
Merck Index: 12,02770
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge