Cyhexatin
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C11870000
EHERC11870000EA 60 EUR InStock
EHERC11870000
Cyhexatin
Cyhexatin
Formel: C₁₈H₃₄OSn
Siedepunkt: 426 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 195…198 °C
CAS-Nummer: 13121-70-5
EINECS: 236-049-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge