(2,3-Dichlorphenoxy)essigsäure
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C11939000
EHERC11939000EA 186 EUR InStock
EHERC11939000
(2,3-Dichlorphenoxy)essigsäure
(2,3-Dichlorphenoxy)essigsäure
Formel: (C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH
Siedepunkt: 329 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 195…198 °C
MDL Number: MFCD00004299
CAS-Nummer: 2976-74-1
EINECS: 221-022-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge