4-(2,4-Dichlorphenoxy)buttersäure(2-ethylhexyl)ester (2,4-DB-2-Ethylhexylester)
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C11981000
EHERC11981000EA 71 EUR InStock
EHERC11981000
4-(2,4-Dichlorphenoxy)buttersäure(2-ethylhexyl)ester (2,4-DB-2-Ethylhexylester)
4-(2,4-Dichlorphenoxy)buttersäure(2-ethylhexyl)ester (2,4-DB-2-Ethylhexylester)
Formel: C₁₈H₂₆Cl₂O₃
CAS-Nummer: 1320-15-6
EINECS: 215-297-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge