cis-Decahydronaphthalin
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C12094000
EHERC12094000EA 61 EUR InStock
EHERC12094000
cis-Decahydronaphthalin
cis-Decahydronaphthalin
Formel: C₁₀H₁₈
Dichte: 0,89 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00064189
CAS-Nummer: 493-01-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge