4,4'-Methylendi-o-toluidin
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C12194800
EHERC12194800EA 83 EUR InStock
EHERC12194800
4,4'-Methylendi-o-toluidin
4,4'-Methylendi-o-toluidin
Formel: C₁₅H₁₈N₂
MDL Number: MFCD00126963
CAS-Nummer: 838-88-0
EINECS: 212-658-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge