3,4-Dichloranilin
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
C12323400
EHERC12323400EA 26.84 EUR InStock
EHERC12323400
3,4-Dichloranilin
3,4-Dichloranilin
Formel: C₆H₅Cl₂N
MW: 162.02 g/mol
Siedepunkt: 272
Melting Pt: 70…73 °C
Dichte: 1.567 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007768
CAS-Nummer: 95-76-1
EINECS: 202-448-4
UN: 3442
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03079
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge