1,2-Dichlor-3-nitrobenzol
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C12432300
EHERC12432300EA 37 EUR InStock
EHERC12432300
1,2-Dichlor-3-nitrobenzol
1,2-Dichlor-3-nitrobenzol
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
Siedepunkt: 257 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,721 g/cm³ (14 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007062
CAS-Nummer: 3209-22-1
EINECS: 221-717-7
UN: 1578
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge